主要文件
Z500062
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 10 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
材料
white low-density polyethylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F36830-0001
把手長度
10 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)