主要文件
Z417041
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 open-top caps
diam. 45 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 10
直徑
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Caps are PBT. Temp. range: -45 to 180°C. For use with PTFE-faced silicone liners listed below. Use with syringes for reagent introduction or sampling.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)