主要文件
CLS139545HTC
Corning® high-temp PBT screw cap
For high temps, red, GL 45 solid top, with PTFE faced silicone liner
别名:
Corning screw cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
PBT
製造商/商標名
Corning 1395-45HTC
顏色
red
接頭
GL 45 solid top
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)