主要文件
Z402370
Sigma-Aldrich
Best® 丁基手套
size XXL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
材料
black gloves
butyl rubber
尺寸
XXL
無菌
non-sterile
特點
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
Best Manufacturing 878-11
長度 × 厚度
350 mm × 0.70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • 防渗透
  • 防水
  • 触感和性能优越
  • 抗气体和水蒸气渗透
  • 无支撑、耐用、100%丁基橡胶
  • 注塑成型工艺
  • 卷边袖口贴合手臂
  • 灵活耐用
  • 对酮、酸、碱、异氰酸和气体的耐受性优异
法律資訊
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)