材料
blue gloves
blue nitrile
尺寸
M
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
latex free
powder-free
包裝
pack of 100 ea (boxes of 100)
製造商/商標名
KCL 740
長度 × 厚度
250 mm × 0.11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dermatril 是一种蓝色丁腈无粉一次性手套,可提供高水平的化学和细菌污染防护。 与传统的一次性手套相比,Dermatril 一次性手套还具有非常好的物理耐用性。
所有 Dermatril 一次性手套均使用食品级染料在内侧单独标出相应的标准标记。
所有 Dermatril 一次性手套均使用食品级染料在内侧单独标出相应的标准标记。
特點和優勢
- 防静电。
- 不含致敏物质,如硫脲、苯并噻唑和硫脲。
- 粗糙的指尖,便于抓握。
- 卷边袖口,方便穿戴。
- 符合 CE 标准。
- 符合以下标准:EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
法律資訊
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z677272-100EA | 4061833069196 |
Z677272-10X100EA | 4061833069202 |