Z265225
别名:
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
1 of 10
Supelco
Z126195
矩形 TLC 展开罐,完整
Z265233
薄层色谱饱和滤纸片
Z146226
1.05554
TLC铝板,硅胶60 F₂₅₄
Z266000
Latch-lid™ 薄层色谱展开槽
1.12537
UV灯 254 nm
Z169447
Spectroline® CM 暗箱式紫外分析仪
Z324124
BRAND® drain rack, 72 pegs
Z169439
1.05750
TLC Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 100 ea
Analtech 8124
thin layer chromatography (TLC): suitable
20 cm × 20 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
薄层色谱(TLC)
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
S1509
Sigma 薄层色谱喷雾盒
1.08540
TLC喷雾器
Z204188
Z243906
Aldrich® TLC 展开水槽,柱形
20265
ORBO™ 活性硅胶管