主要文件
S1509
Supelco
Sigma 薄层色谱喷雾盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
尺寸
~14 in. × 14 in. × 14 in.
相容性
for use with most Sigma sprays.
一般說明
在薄层色谱板上进行试剂/化学物质喷雾通常在通风橱内或带有鼓风机和排气软管的商用薄层色谱喷雾柜内进行。薄层色谱板可垂直放置,也可放在喷雾箱内的纸上。喷雾盒可确保完全去除试剂雾。
完全一次性。
顶出通风口,通风更佳。易于组装。
應用
  • Sigma 薄层色谱喷雾盒可用于对薄层色谱板的试剂进行喷雾。
  • Sigma 薄层色谱喷雾盒可用于薄层色谱和 HPTLC。
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Detection (visualization) of TLC zones.
Sherma, Joseph
Encyclopedia of Chromatography, 1, 449-455 (2005)
Yu-Jiao Cai et al.
PloS one, 8(3), e58647-e58647 (2013-04-05)
Epithelial cells(EC)-derived interleukin-7 (IL-7) plays a crucial role in control of development and homeostasis of neighboring intraepithelial lymphocytes (IEL), and keratinocyte growth factor (KGF) exerts protective effects on intestinal epithelial cells and up-regulates EC-derived IL-7 expression through KGFR pathway. This
实验方案
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product