Key Documents
Z259535
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 500 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NC.11
製造商/商標名
Ace Glass 786338
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)