AC/DC 輸入
(US/UK/Australia /Scandanavia AC interchangable input plugs)
特點
capacity 16 vial(s)
參數
435-445 nm spectral range
一般說明
这种新设计的设备使研究人员能够同时处理多达 16 个样品。安全的 LED 灯提供光反应所需的能量。
特點和優勢
- 磁力搅拌器的顶部是一个带有立管支脚的铝制样品底座,该底座可容纳多达 16 个样品(建议使用 5 X 7 或更大的板,需单独购买)
- LED 灯环为 IP68 双密度 12vdc 防水蓝,435-445 nm
- 使用 4 mL 样品瓶,带有 PTFE 内衬实心盖或带有 PTFE 面橡胶垫圈的带孔盖(单独购买)
- 电源为壁挂式电源 500 毫安 5-6 瓦
- 使用搅拌棒 Z118850(10 x 3 mm)
- 与 4 mL 实心顶盖样品瓶 27138 或垫圈加盖样品瓶 27209-U 一起使用
- 可选的紫色 LED 灯环(货号: ALDRP2),400-410nm。(光是蓝色的亮度的 1/2 - 更多 UV 反应}
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
其他客户在看
商品
Synthetic chemists’ interest in photocatalysis has grown dramatically over the last decade, with an increasing number of leading research groups contributing innovative new methods and applications for utilizing visible light in organic synthesis.