主要文件
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
subdivision 20 mL
包裝
pkg of 100 ea
高度 × 外徑
108 mm × 85 mm
容量
400 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
其他說明
Browse all plastic beakers
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)