主要文件
Z245399
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
特點
subdivision 10 mL
包裝
pkg of 100 ea
高度 × 外徑
90 mm × 76 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
其他說明
Browse all plastic beakers
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z245399-1PAK4061833577813