主要文件
Z223360
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 24/40
别名:
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
thermometer joint ST/NS10/30
joint: ST/NS24/40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z223360-1EA4061837617522