主要文件
Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
NACRES:
NB.72
製造商/商標名
Cowie
長度
550 mm
刀片直徑
140 mm
軸直徑
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)