主要文件
Z177415
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 50 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
Bel-Art F367480000
碗尺寸
76 mm × 40 mm × 29 mm
容量
50 mL
把手尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Molded, natural color.
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)