主要文件
Z174777
Supelco
Aldrich® 加套色谱柱
column capacity 400 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
柱容量
400 mL
儲液罐容量
500 mL
重量
250 gMax. packing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
24/40 接头,重力进样,PTFE 旋阀。通过入口接头可以送入轻微的氮气压力。推荐使用填充硅胶 923(Aldrich 产品目录号.214477)。对低温色谱来说,使冷却液通过外套进行循环。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)