Key Documents
Z164046
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS14/20
總高度
310 mm
冷指長度 × 直徑
250 mm × 60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For reactions using low-boiling solvents.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)