主要文件
HS20630B
Rubber Bulb
capacity 15 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
red natural rubber
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS20630B
長度 × 外徑 × 直徑
56 mm × 34 mm × 4 mm, (Hole diam)
容量
15 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
特點和優勢
  • Constructed of Natural Rubber
  • 15 mL volume, 2.2 in L x 1.3 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (56 mm L x 34 mm OD x 4 mm hole dia.)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)