主要文件
Z162515
Sigma-Aldrich
Wheaton 聚丙烯自动进样器样品瓶
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, 5 × 11 serum finish, thread for 11 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
natural polypropylene vial
特點
closure type snap ring vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
12 mm × 32 mm
容積
0.1 mL
接頭
thread for 11 mm
一般說明
体积 0.1mL,12×32mm。轻质、不易破损、耐化学性高。兼容 Beckman®、Hewlett-Packard®、PerkinElmer®、Spectra-Physics® 和 Varian® 自动进样器(仅螺纹口样品瓶)。
1PAK = 1,000 个样品瓶
0.1PAK = 100 个样品瓶
法律資訊
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Spectra-Physics is a registered trademark of Newport Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z162515-0.1PAK
Z162515-.1PAK4061832326023
Z162515-1PAK4061832326030