主要文件
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
stainless steel container
製造商/商標名
Polarware 136
高度 × 外徑
5 in. × 14 1/2 in.
容量
9 L (9.5 qt)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)