主要文件
Z147311
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
材料
brass
入口與出口 NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)