主要文件
Z176052
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle valve
CGA Inlet for 180M/110F, 316 stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
316 stainless steel
接頭
CGA Inlet for 180M/110F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Diffusion resistant, diaphragm seal, packless on/off valve. 3/8 in. NPTM valve thread. CGA 180M inlet/110F outlet connection.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z176052-1EA4061833303740