主要文件
Z125490
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Angled and offset, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
標籤
B
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Ace Glass 503222
螺紋內徑
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律資訊
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
更換零件
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)