Merck
W800075
Sigma-Aldrich
亚油酸
greener alternative
natural (US), ≥95%, FG
别名:
顺-9,顺-12-十八碳二烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
生物源
(Sunflower seed)
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1065
化驗
≥95%
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
環保替代類別
感官的
fatty
SMILES 字串
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI 密鑰
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品为生物基产品,在“危险性较小的化学合成”和“使用可再生原料”绿色化学原则方面取得了重大进步。
生化/生理作用
在原代鸭肝细胞中,亚油酸可增加PPARα及其靶基因(如酰基辅酶A氧化酶)的细胞增殖和基因表达
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)