Merck
W6977
对乙酰氨基苯甲醚(甲氧基-13C)
API for Clinical Studies
别名:
N-(4-甲氧基-13C-苯基)乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS号:
分子量:
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
mp
128-130 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI 密鑰
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)