Merck
W478515
Sigma-Aldrich
2-Octyl-2-dodecenal
mixture of cis and trans, 94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H38O
CAS号:
分子量:
294.52
FEMA號碼:
4785
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
94%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
waxy
SMILES 字串
O=C\C(=C/CCCCCCCCC)\CCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h18-19H,3-17H2,1-2H3/b20-18-
InChI 密鑰
WLUZPPJJEOWTBI-ZZEZOPTASA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
W478515-SAMPLE-K4061838696403
W478515-100G-K4061838696281
W478515-1KG-K4061838696298