Merck
W437100
Sigma-Aldrich
1,1-Diethoxy-3-methylbutane
≥98%, FG
别名:
Isovaleraldehyde diethyl acetal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H20O2
CAS号:
分子量:
160.25
FEMA號碼:
4371
MDL號碼:
Flavis號碼:
06.059
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
chocolate; fruity; ethereal; rum
InChI
1S/C9H20O2/c1-5-10-9(11-6-2)7-8(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
DDGBOLJFAMEBOE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
106.7 °F - closed cup - (External MSDS)
閃點(°C)
41.5 °C - closed cup - (External MSDS)