Merck
W379601
Sigma-Aldrich
香草醇丁醚
greener alternative
natural (US), 97%, FG
别名:
4-(丁氧基甲基)-2-甲氧基-苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2O(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
210.27
FEMA號碼:
3796
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
4.093
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
97%
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
241 °C (lit.)
溶解度
soluble (Insoluble in water. Soluble in organic solvents, oils.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
環保替代類別
感官的
creamy; sweet; vanilla
SMILES 字串
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们竭诚为您带来满足绿色替代产品四大类别要求的替代产品。本品为生物基产品,符合“危险性较小的化学合成”和“使用可再生原料”绿色化学原则。
香草基丁醚是烷氧基取代的苄基衍生物,主要用作调味剂。
應用
这种化合物具有一种特殊的三叉、燃烧和辣椒性质,可用于香料口味,如辣椒,肉桂和生姜,以及混合的一些烘烤应用,包括饼干。其他潜在的应用包括调味酒精和非酒精饮料与草药,浆果,香草,可乐,生姜啤酒,根啤酒,热巧克力,柴茶,冰茶和薄荷。
生化/生理作用
10-15% 时的味道
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Adam TB, et al.
Adam TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 43(8), 1241-1271 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W379601-100G-K4061838115508
W379601-1KG-K4061833908549
W379601-500G-K4061834406334
W379601-SAMPLE-K4061834356851