Merck
W332402
Sigma-Aldrich
3,5,5-三甲基-1-己醇
≥85%
别名:
3,5,5-trimethyl hexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
144.25
FEMA號碼:
3324
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
702
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.055
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥85%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; floral; herbaceous
SMILES 字串
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol is a branched chain saturated alcohol that is commonly used as a fragrance ingredient. It occurs naturally in Lycii fructus.
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fragrance material review on 3, 5, 5-trimethyl-1-hexanol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48,, S47-S50 (2010)
Aroma?Active Components of Lycii fructus (kukija).
Lee GH, et al.
Journal of Food Science, 73(6) (2008)