Merck
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-三甲基己醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
CAS号:
分子量:
142.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
InChI 密鑰
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)