Merck
W324205
Sigma-Aldrich
三甲基苯甲醇
≥95%, FG
别名:
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol, 8-Hydroxy-p-cymene, cherry propanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4C(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
150.22
FEMA號碼:
3242
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
530
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.042
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.5185 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cherry; fruity; camphoraceous; floral; sweet
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H14O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
XLPDVYGDNRIQFV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)