Merck
W292206
Sigma-Aldrich
丙烯基乙基愈创木酚
≥99%, FCC, FG
别名:
反式-2-乙氧基-5-(1-丙烯基)苯酚, 丙烯基乙基愈创木酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
CAS号:
分子量:
178.23
FEMA號碼:
2922
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
170
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
4.002
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥99%
mp
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
anise; creamy; sweet; vanilla
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
25ppm 时的味道
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)