Merck
W253502
Sigma-Aldrich
苯乙酸愈创木酯
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2C6H4-2-(OCH3)
CAS号:
分子量:
242.27
FEMA號碼:
2535
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
238
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.711
NACRES:
NA.21
感官的:
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
mp
40-43 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
SMILES 字串
COc1ccccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18-15(16)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3
InChI 密鑰
KNVYLIIBQXVDKC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)