Merck
W220906
Sigma-Aldrich
苯乙酸丁酯
≥98%, FCC, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
192.25
FEMA號碼:
2209
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2159
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.787
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
133-135 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
honey; rose
SMILES 字串
CCCCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-9-14-12(13)10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,2-3,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
LDOXTQYWWYXYSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)