Merck
W248835
Sigma-Aldrich
富马酸
natural (US), ≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH=CHCOOH
CAS号:
分子量:
116.07
FEMA號碼:
2488
Beilstein:
605763
歐洲委員會號碼:
25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
08.025
NACRES:
NA.21
感官的:
odorless
等級:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
生物源:
botanical
食物過敏原:
no known allergens
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
蒸汽壓力
1.7 mmHg ( 165 °C)
化驗
≥98%
自燃溫度
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI 密鑰
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
523.4 °F
閃點(°C)
273 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1