About This Item
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
化驗
≥95%
自燃溫度
851 °F
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
ethereal; rum; wine-like
SMILES 字串
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W243434-100G | |
W243434-1KG | |
W243434-5KG | |
W243434-5KG-K | 4061837876578 |
W243434-100G-K | 4061837876554 |
W243434-1KG-K | 4061837876561 |
W243434-SAMPLE | |
W243434-SAMPLE-K | 4061837876585 |