About This Item
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
0.4 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
成份
contains IFRA restricted carvone
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
carvone
環保替代類別
感官的
herbaceous; spearmint
SMILES 字串
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W224908-100G-K | 4061837509087 |
W224908-1KG-K | 4061834365365 |
W224908-500G-K | 4061834403814 |
W224908-SAMPLE-K | 4061837509094 |