About This Item
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
等級
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agency
follows IFRA (guidelines)
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU (Regulation 1223/2009)
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
光學活性
[α]20/D −10.5°, neat
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
環保替代類別
感官的
butter; fruity
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 使用微波辅助提取技术,结合环保的乙基乳酸酯溶剂,从紫菀属植物(Ambrosia arborescens)中提取次级代谢产物LC/ESI-MS/MS及抗氧化活性测定。:本文研究了乳酸乙酯作为绿色溶剂提取木香中生物活性物质的方法。研究表明,乳酸乙酯可有效提高提取代谢物的产量和抗氧化活性,支持其在可持续提取过程中的使用(Guillen et al., 2024)。
- 本土葡萄酒球菌与植物乳杆菌共培养对赤霞珠葡萄酒苹果酸乳酸发酵的影响:动力学参数,颜色和香气。:检验乳酸乙酯在葡萄酒生产中苹果酸乳酸发酵过程中的作用。该研究强调了其对赤霞珠香气和风味的贡献,强调了微生物相互作用的协同效应(Zhang et al., 2024)。
- 渗透脱水联合真空冷冻干燥处理对桃片特征香气成分的影响。:本研究探讨了乳酸乙酯在水蜜桃脱水和冻干过程中的保鲜和增香作用。研究结果表明,乳酸乙酯有助于保留关键的挥发性化合物,改善干制品的感官质量(Wang et al., 2024)。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W244015-10KG-K | 4061837876660 |
W244015-1KG-K | 4061837876677 |
W244015-10KG | |
W244015-1KG | |
W244015-5KG | |
W244015-5KG-K | 4061837876684 |
W244015-SAMPLE | |
W244015-SAMPLE-K | 4061837876691 |