生物源
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
品質等級
等級
FG
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
光學活性
[α]20/D −1°, neat
折射率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
anise
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
提取方法:蒸馏
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.0 °F - closed cup
閃點(°C)
92.8 °C - closed cup