About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
2060
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
282
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.055
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
5.45 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; tropical; fruity
SMILES 字串
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
138.2 °F
閃點(°C)
59 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W206008-1KG | |
W206008-9KG | |
W206008-SAMPLE-K | 4061837543548 |
W206008-1KG-K | 4061837543517 |
W206008-20KG | |
W206008-20KG-K | 4061837543524 |
W206008-9KG-K | 4061837543531 |
W206008-SAMPLE |