主要文件
THS03115
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,30 mmL
5% Pd (+1%Fe)/C
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 03115
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
THS031154065268089439
THS03115-2EA4061833997994