Merck
806447
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
别名:
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H2F5NO3
分子量:
255.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
品質等級
形狀
powder
SMILES 字串
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
InChI 密鑰
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit