主要文件
THS01539
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
5% Pt/CaCO3
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01539
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)