主要文件
THS01538
ThalesNano CatCart® 催化剂药筒系统,70 mmL
Ru black
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
60104500
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS 01538
直徑
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律資訊
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)