主要文件
TEM-HC400-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, hole size 100 μm, box of 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
孔尺寸:
100 μm
尺寸:
400 mesh
包裝:
box of 25
包裝
box of 25
孔尺寸
100 μm
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 400 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)