主要文件
TEM-HC200-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 200 mesh, box of 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 25
尺寸
200 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 200 Mesh, 25/box
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)