主要文件
TEM-CFT200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
别名:
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 200 MESH COPPER GRIDS 25/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 25
尺寸
200 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)