主要文件
TEM-CF300HCU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
别名:
CARBON FILM ONLY ON 300 HEX COPPER GRIDS 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
材料
carbon film
copper grid
描述
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
包裝
box of 50
尺寸
300 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 300 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)