Merck
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(四氢糠氧基)四氢吡喃
98%
别名:
2(3)-(四氢糠基氧)四氢吡喃
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O3
CAS号:
分子量:
186.25
Beilstein:
109779
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChI 密鑰
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)