主要文件
SYNV210250G
Synthware Dewar type vacuum trap
250 mL, stopcock: glass
别名:
Synthware V210250G
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware V210250G
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)