主要文件
SYNV141005
Synthware conical bottom reaction vial
5 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware V141005, reaction tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware V141005
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)